Learn More
7-Nitro-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311427 10 g 10 g
11301427 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01853.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40353-34-2 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40353-34-2
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD00019661
Clave InChI GWAQYWSNCVEJMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitro-1-tetralone, 7-nitrotetralone, 7-nitro-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-nitronaphthalen-1 2h-one, wln: l66 bvt&j inw, 7-nitro-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone,4-dihydro-7-nitro, 7-nitro-tetralone
PubChem CID 38445
Nombre IUPAC 7-nitro-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-1-tetralone
Punto de fusión 103°C to 108°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1570515
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%