Learn More
7-Nitro-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301427 2 g 2 g
11311427 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01853.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40353-34-2 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40353-34-2
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD00019661
Clave InChI GWAQYWSNCVEJMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitro-1-tetralone, 7-nitrotetralone, 7-nitro-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-nitronaphthalen-1 2h-one, wln: l66 bvt&j inw, 7-nitro-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone,4-dihydro-7-nitro, 7-nitro-tetralone
PubChem CID 38445
Nombre IUPAC 7-nitro-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-1-tetralone
Punto de fusión 103°C to 108°C
Cantidad 2 g
Beilstein 1570515
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.