Learn More
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498158 1 g 1 g
15408168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61612.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30450-62-5 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30450-62-5
Fórmula molecular C9H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 178.191
Número MDL MFCD00496654
Clave InChI WSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroquinoline, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, pubchem7584, acmc-1aglc, 7-nitrotetrahydro-quinoline, 7-nitro-1,2,3,4-terahydroquinoline
PubChem CID 252513
Nombre IUPAC 7-nitro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Color Rojo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo