Learn More
ClOrhidrato de 7-nitro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449775 1 g 1 g
15469775 250 mg 250 miligramos
15459775 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52389.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99365-69-2 | C9H11ClN2O2 | 214.649 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99365-69-2
Fórmula molecular C9H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 214.649
Número MDL MFCD07371494
Clave InChI KGIXLJRTYZOUCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-, monohydrochloride, ksc683k9f, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline monohydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13521670
Nombre IUPAC 7-nitro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina; clorhidrato
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.65
Porcentaje de pureza ≥97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.