Learn More
Δ7-Naltrexona (7,8-Didehidronaltrexona; (5alfa)-17-(Ciclopropilmetil)-7,8-didehidro-4,5-epoxi-3,14-dihidroximorfinan-6-ona), Mikromol™
Código de producto. 30052225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052225 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052225 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0233.08
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Δ7-naltrexona (7,8-didehidronaltrexona; (5alfa)-17-(ciclopropilmetil)-7,8-didehidro-4,5-epoxi-3,14-dihidroximorfinan-6-ona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
CAS 123086-68-0
Nombres de analitos o componentes (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-6,11,15,18,22,24H,1-2,7-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
SMILES Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)C=C[C@@]36O
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a,9-dihidroxi-2,4,7a,13-tetrahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 339.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1471 g/mol