Learn More
Wheaton™ Recipiente de muestras de poliestireno de 7 ml
Descripción
- Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 7 mL |
| Certificaciones/conformidad | Directiva EU 98/79/CE |
| Color del tapón | Blanco |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro (métrico) | 22,5 mm |
| Mostrar más |