Learn More
7-metilxantina, Mikromol™
Código de producto. 30052413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052413 100 mg 100 miligramos
30051848 25 mg 25 miligramos
30462185 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052413 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0176.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-metilxantina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Nombres de analitos o componentes 7-Methylxanthine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7-Methylxanthine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
SMILES Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
Nombre IUPAC 7-metil-3H-purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 166.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0491 g/mol