Learn More
7-Methylxanthine, MedChemExpress
Código de producto. 16445457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16445457 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16445457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW017163
MedChemExpress 7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Peso molecular (g/mol) 166.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism