Learn More
7-Metilxantina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433847 250 mg 250 miligramos
11412260 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29190.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-62-5 | C6H6N4O2 | 166.14 g/mol
It is used to metabolite theophylline and caffeine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para metabolizar teofilina y cafeína.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-62-5
Fórmula molecular C6H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 166.14
Número MDL MFCD00037979
Clave InChI PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methylxanthine, heteroxanthine, heteroxanthin, 7-methylxanthin, 7-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-7-methylpurine, xanthine, 7-methyl, 3,7-dihydro-7-methyl-1h-purine-2,6-dione, 7-methyl-3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-methyl
PubChem CID 68374
ChEBI CHEBI:48991
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylxanthine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 7-metil-3H-purina-2,6-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 98%