Learn More
Ácido 7-Metilúrico, TRC
Código de producto. 30483623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483623 5 mg 5 miligramos
30476963 10 mg 10 miligramos
30470320 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3381855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-37-3
Fórmula molecular C6 H6 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 182.14
Nombre IUPAC 7-metil-3,9-dihidropurina-2,6,8-triona
SMILES CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyluric Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-2-3(8-6(10)13)7-5(12)9-4(2)11/h1H3,(H3,7,8,9,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.044