Learn More
7-Metiltriptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methyltryptophol |
| CAS | 39232-85-4 |
| Fórmula molecular | C11H13NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)ethanol, 7-Methyltryptophol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO/c1-8-3-2-4-10-9(5-6-13)7-12-11(8)10/h2-4,7,12-13H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2c(CCO)c[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 2-(7-metil-1H-indol-3-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0997 |