Learn More
7-Metilpterina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methylpterin |
| CAS | 13040-58-9 |
| Fórmula molecular | C7H7N5O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-7-methyl-4(3H)-pteridinone, 2-Amino-7-methyl-4(1H)-pteridinone, NSC 24512; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N5O/c1-3-2-9-4-5(10-3)11-7(8)12-6(4)13/h2H,1H3,(H3,8,10,11,12,13) |
| SMILES | CC1=CN=C2C(=N1)NC(=NC2=O)N |
| Peso molecular (g/mol) | 177.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0651 |