Learn More
7-Metiloctanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methyloctanol |
| CAS | 2430-22-0 |
| Fórmula molecular | C9 H20 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Octanol, 7-methyl- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 7-Methyl-1-octanol (ACI), 7-Methyloctanol, 7-Methyl-1-octyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCCCCCO |
| Nombre IUPAC | 7-metiloctano-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.255 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.151 |