Learn More
7-metilindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methylindole |
| CAS | 933-67-5 |
| Fórmula molecular | C9H9N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7-Methyl-1H-indole, NSC 618 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2cc[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 7-metil-1h-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0735 |