Learn More
7-Metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398476 5 g 5 g
11388476 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17521.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 933-67-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
It is a reactant for preparation of pharmaceutically active pyrrolidine analogues via Markovnikov addition, tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, plant growth inhibitors, antifungal agents, sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes and inhibitors of HIV-1 attachment. It is a reactant for Friedel-Crafts alkylation reactions and reductive formylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo utilizado para la preparación de análogos de pirrolidina farmacéuticamente activos mediante adición de Markovnikov, inhibidores de triptófano dioxigenasa piridil-etenil-indol como inmunomoduladores potenciales contra el cáncer, inhibidores del crecimiento de plantas, agentes antifúngicos, Co-transportador de glucosa 2 (SGLT2). Inhibidores para el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes e inhibidores de la fijación del VIH-1. Es un reavtivo empleado en las reacciones de alquilación de Friedel-Crafts y en las reacciones de formilación reductiva.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933-67-5
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00005684
Clave InChI KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methylindole, 7-methylindol, 1h-indole, 7-methyl, indole, 7-methyl, 7-methyindole, 7-methyl-indole, 7-methyl indole, unii-7z1e6hit9s, 7z1e6hit9s, 7-methyl-1h-indol-1-yl
PubChem CID 70275
Nombre IUPAC 7-metil-1h-indol
SMILES CC1=CC=CC2=C1NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylindole
Punto de fusión 83°C to 84°C
Punto de ebullición 266°C
Cantidad 5 g
Beilstein 111088
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%