Learn More
7-Metilindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358476 1 g 1 g
11378476 250 mg 250 miligramos
11368476 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17519.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4771-50-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4771-50-0
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00047170
Clave InChI KTUFZHVVJBHGKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methylindole-3-carboxaldehyde, 7-methylindole-3-carboxyaldehyde, 3-formyl-7-methylindole, 7-methylindole 3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-methyl, 3-carboxaldehyde, 7-methylindole, 7-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-methylindole-3-carbaldehyde, pubchem8327, acmc-1ak55
PubChem CID 260389
Nombre IUPAC 7-metil-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES CC1=C2NC=C(C=O)C2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 209°C to 211°C
Cantidad 1 g
Beilstein 122340
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%