Learn More
7-Ácido Metilindol-3-acético, TRC
Código de producto. 30483394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483394 5 mg 5 miligramos
30471010 50 mg 50 miligramos
30473923 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2238705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5435-36-9
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Nombre IUPAC Ácido 2-(7-metil-1H-indol-3il)acético
SMILES Cc1cccc2c(CC(=O)O)c[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylindole-3-acetic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-3-2-4-9-8(5-10(13)14)6-12-11(7)9/h2-4,6,12H,5H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079