Learn More
7-Metillindan-4-il 1-Naftilcetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methylindan-4-yl 1-Naphthyl Ketone |
| CAS | 63665-87-2 |
| Fórmula molecular | C21 H18 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O/c1-14-12-13-20(18-10-5-9-16(14)18)21(22)19-11-4-7-15-6-2-3-8-17(15)19/h2-4,6-8,11-13H,5,9-10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4CCCc14 |
| Nombre IUPAC | (7-metil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-naftalen-1-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1358 |