Learn More
7-Metilguanosina, TRC
Código de producto. 30483928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483928 1 g 1 g
30467042 100 mg 100 miligramos
30469625 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3118351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20244-86-4
Fórmula molecular C11H15N5O5
Peso molecular (g/mol) 297.27
Sinónimo 2-Amino-6,9-dihydro-7-methyl-6-oxo-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purinium, 2-Amino-1,6-dihydro-7-methyl-6-oxo-9-β-D-ribofuranosyl-purinium, N7-Methylguanosine
SMILES [O-]C1=C2[N+](C)=CN([C@H](O3)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]3CO)C2=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylguanosine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/p+1/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1073