Learn More
7-Methylguanosine, MedChemExpress
Código de producto. 16401287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16401287 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16401287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122524
MedChemExpress 7-Methylguanosine is a novel cNIIIB nucleotidase inhibitor with IC50 value of 87.8 ± 7.5 μM.
7-Methylguanosine is a novel cNIIIB nucleotidase inhibitor with IC50 value of 87.8 ± 7.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylguanosine
CAS 20244-86-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N5O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (84.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (42.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES [O-]C1=NC(N)=NC2=C1[N+](C)=CN2[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O
Peso molecular (g/mol) 297.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.27
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus