Learn More
7-Metilguanina, TRC
Código de producto. 30006764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006764 250 mg 250 miligramos
30007227 1 g 1 g
17910905 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM311790250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-76-7
Fórmula molecular C6 H7 N5 O
Peso molecular (g/mol) 165.15
Sinónimo 2-Amino-1,7-dihydro-7-methyl-6H-purin-6-one, 2-Amino-7-methylhypoxanthine, N7-Methylguanine, NSC 193444, NSC 19647
Nombre IUPAC 2-amino-7-metil-1H-purina-6-una
SMILES Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylguanine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0651