Learn More
7-Metilbenzo[d]isoxazol-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10368812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10368812 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10797994 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10368812 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03630DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 36238-83-2
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00104669
Clave InChI JUNCQBPTXAQOSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methylbenzo d isoxazol-3-ol, 7-methylbenzo d isoxazol-3 2h-one, 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole, 7-methyl-2h-1,2-benzoxazol-3-one, 7-methyl-benzo d isoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazol, benzo d isoxazol-3-ol derivative, 3n, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one,7-methyl, 7-methyl-1,2-benzoisoxazole-3 2h-one
PubChem CID 2782122
Nombre IUPAC 7-metil-1,2-benzoxazol-3-ona
SMILES CC1=CC=CC2=C1ONC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 97%