Learn More
7-metilazatioprina, Mikromol™
Código de producto. 30050598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050598 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050598 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1532.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-metilazatioprina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylazathioprine
CAS 302840-04-6
Nombres de analitos o componentes 7-Methylazathioprine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 N7 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-Methyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-7H-purine, 7-Methylazathioprine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N7O2S/c1-15-4-13-7-6(15)9(12-3-11-7)20-10-8(17(18)19)14-5-16(10)2/h3-5H,1-2H3
SMILES Cn1cnc(c1Sc2ncnc3ncn(C)c23)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 7-metil-6-(3-metil-5-nitroimidazol-4-il)sulfanilpurina
Peso molecular (g/mol) 291.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0538 g/mol