Learn More
7-(metilamino)naftalen-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(Methylamino)naphthalen-2-ol |
| CAS | 377734-57-1 |
| Fórmula molecular | C11H11NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-(Methylamino)-2-naphthalenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO/c1-12-10-4-2-8-3-5-11(13)7-9(8)6-10/h2-7,12-13H,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc2ccc(O)cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-(metilamino)naftalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0841 |