Learn More
Clorhidrato de 7-metilmemantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methyl Memantine hydrochloride |
| CAS | 15210-60-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 H23 N . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine','3,5,7-trimethyl-','hydrochloride (1:1), 1-Adamantanamine','3,5,7-trimethyl-','hydrochloride (8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine','3,5,7-trimethyl-','hydrochloride (9CI), 7-Methyl Memantine Hydrochloride, 7-Methylmemantine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23N.ClH/c1-10-4-11(2)6-12(3,5-10)9-13(14,7-10)8-11;/h4-9,14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC12CC3(C)CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| Nombre IUPAC | 3,5,7-trimetiladamantan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 229.79 |
| Mostrar más |