Learn More
7-Metil lumazina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
15476349 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15476349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64389.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13401-38-2 | C7H6N4O2 | 178.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Un derivado de imidazo[1,2-a]pirazina sustituido por metilo con actividades antiinflamatorias, analgésicas y ulcerogénicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl lumazine
CAS 13401-38-2
Fórmula molecular C7H6N4O2
Número MDL MFCD19688352
Cantidad 25 mg
Sinónimo 7-methyl lumazine, 7-methyllumazine, 7-methyllumizine, lumazine, 7-methyl, 7-methylpteridine-2,4 1h,3h-dione, 7-methylpteridine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pteridinedione, 7-methyl, 7-methyl-1,3-dihydropteridine-2,4-dione, 7-methyl-pteridine-2,4-diol, methyllumazin isomerengemisch
Clave InChI WIXGFZWEUAUYGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=C2C(=O)NC(=O)NC2=N1
Nombre IUPAC 7-metil-1-pteridina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 178.15
PubChem CID 5374589
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Forma física Polvo