Learn More
(± Ácido )-7-metil-d3-nonanoico, CDN
Código de producto. 30312688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30312688 0.1 g
30312896 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312688 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND75340.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylnonanoic Acid-D3 (7-methyl-D3)
CAS 2708280-22-0
Fórmula molecular C10 D3 H17 O2
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 7-Methylnonanoic Acid-D3 (7-methyl-D3), (±)-7-Methyl-d3-nonanoic acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H20O2/c1-3-9(2)7-5-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC)CCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 7-(trideuteriometil)nonanoico
Peso molecular (g/mol) 175.2831
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1652 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity