Learn More
Alcohol 7-metil-d3-1-octil-7,8,8,8-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methyloctanol-D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1794753-02-8 |
| Fórmula molecular | C9 D7 H13 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 7-(Methyl-d3)-1-octanol-7,8,8,8-d4, 7-Methyloctanol-d7, 7-Methyloctanol-D7 (isopropyl-D7), 7-(Methyl-d3)-1-octyl-7,8,8,8-d4 alcohol, 7-Methyl-d3-1-octyl-7,8,8,8-d4 Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H20O/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h9-10 H,3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,9 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(CCCCCCO)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 7,8,8,8-tetradeuterio-7-(trideuteriometil)octan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.2976 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.1954 g/mol |
| Mostrar más |