Learn More
7-metil-8-nitroquinolina, TRC
Código de producto. 30475969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475969 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30475969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM339430500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-8-nitroquinoline
CAS 7471-63-8
Fórmula molecular C10H8N2O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 7-metil-8-nitroquinolina
Peso molecular (g/mol) 188.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0586