Learn More
7-Metil-8-nitroquinolina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376696 25 g 25 g
11366696 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03882.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7471-63-8 | C10H8N2O2 | 188.186 g/mol
7-Methyl-8-nitroquinoline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-metil-8-nitroquinolina se utiliza como producto farmacéutico intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7471-63-8
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.186
Número MDL MFCD00041234
Clave InChI ZZDTVYJYMRSNQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 7-methyl-8-nitro, 8-nitro-7-methylquinoline, 7-methyl-8-nitro-quinoline, acmc-1bcox, 7-methyl 8-nitroquinoline
PubChem CID 81981
Nombre IUPAC 7-metil-8-nitroquinolina
SMILES CC1=C(C2=C(C=CC=N2)C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-8-nitroquinoline
Punto de fusión 185°C to 186°C
Cantidad 25 g
Beilstein 154601
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza ≥98%