Learn More
7-Metil-7H-purina-6-amina, TRC
Código de producto. 18050070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18050070 50 mg 50 miligramos
18051650 5 mg 5 miligramos
18052950 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18050070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31460550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 935-69-3
Fórmula molecular C6 H7 N5
Peso molecular (g/mol) 149.153
Sinónimo 7-Methyl-adenine, 6-Amino-7-methylpurine, 7-Methyladenine, N7-Methyladenine, NSC 7857
Nombre IUPAC 7-metilpurina-6-amina
SMILES Cn1cnc2ncnc(N)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-7H-purin-6-amine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(11)5(7)8-2-9-6/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0701