Learn More
MedChemExpress 7-Methyl-6-thioguanosine
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 55727-10-1 |
| Sinónimo | MESG |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Cantidad | 5 mg |
| Peso molecular | 313.33 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 92.0% |
| Condiciones de envío | Room temperature |