Learn More
7-Metil-5,6,7,8-tetrahidrobenzo[b]tieno[2,3-d]pirimidina-4-tiol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418325 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15418325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33112.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
CAS 314260-78-1
Punto de fusión 220°C to 225°C
Fórmula molecular C11H12N2S2
Número MDL MFCD02679296
Cantidad 500 mg
Sinónimo 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-benzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6,7,8-tetrahydro-7-methyl, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,5-triene-3-thione, 7-methyl-3,5,6,7,8-pentahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thione, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-3h-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine-4-thione, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene-3-thiol, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene-3-thiol
Clave InChI RBWNDBNSJFCLBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=S)NC=N3
Nombre IUPAC 7-metil-5,6,7,8-tetrahidro-3H-[1]benzotiolo[2,3-d]pirimidina-4-tiona
Peso molecular (g/mol) 236.351
PubChem CID 2790355
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.36
Porcentaje de pureza 96%