Learn More
7-Metil-3-Ácido metilúrico-D3, TRC
Código de producto. 30478000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478000 25 mg 25 miligramos
30472806 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33090025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383160-11-0
Fórmula molecular C7 D3 H5 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 199.18
Nombre IUPAC 7-metil-3-(trideuteriometil)-9H-purina-2,6,8-triona
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)C2=C1NC(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-3-(methyl-d3)uric Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)11(2)7(14)9-5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,12,14)/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0785