Learn More
Éster terc-butílico de ácido 7-metil-3,4-dihidro-2H-1,8-naftiridina-1-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10882421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10882421 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10882421 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00279DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CAS 243641-37-4
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H20N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 1-boc-7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine, 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-methyl-8-tert-butoxycarbonyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, tert-butyl 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridinecarboxylate, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylate
Clave InChI CHWMFCCGEWQABK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C=C1
Nombre IUPAC 7-metil-3,4-dihidro-2H-1,8-naftiridina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 248.326
PubChem CID 17750173
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.32
Porcentaje de pureza 95%