Learn More
Acetato de 7-metil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10733993 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10733993 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09402DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-2, 3-dihydro-1H-inden-4-yl acetate
CAS 175136-12-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H14O2
Número MDL MFCD00173682
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-acetoxy-7-methylindane, acmc-1c5pj, 7-methylindan-4-yl acetate, 7-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-4-yl acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-,4-acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-, 4-acetate
Clave InChI MABWFAYFFNHAOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C)C2=C1CCC2
Nombre IUPAC acetato de (7-metil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)
Peso molecular (g/mol) 190.24
PubChem CID 2775024
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%