Learn More
7-metil-10-(2-hidroxi-3-N-Boc-3-fenilpropionil) docetaxel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methyl-10-(2-hydroxy-3-N-Boc-3-phenylpropionyl) Docetaxel |
| CAS | 1714967-25-5 |
| Fórmula molecular | C58 H72 N2 O18 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C58H72N2O18/c1-31-36(73-49(66)42(62)40(33-22-16-13-17-23-33)59-51(68)77-53(3,4)5)29-58(70)47(75-48(65)35-26-20-15-21-27-35)45-56(11,37(71-12)28-38-57(45,30-72-38)76-32(2)61)46(64)44(39(31)55(58,9)10)74-50(67)43(63)41(34-24-18-14-19-25-34)60-52(69)78-54(6,7)8/h13-27,36-38,40-45,47,62-63,70H,28-30H2,1-12H3,(H,59,68)(H,60,69)/t36-,37-,38+,40-,41-,42+,43+,44+,45-,47-,56+,57-,58?/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)C5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c7ccccc7)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C |
| Nombre IUPAC | [(2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetiloxi-1-hidroxi-12,15-bis[[(2R,3S)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoil]oxi]-9-metoxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxatetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 1085.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1084.478 |