Learn More
Alcohol 7-metil-1-octílico, CDN
Código de producto. 30326769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30326769 1 g
1 options
Código de producto. 30326769 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNX74641G
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyloctanol
CAS 2430-22-0
Fórmula molecular C9 H20 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Octanol, 7-methyl- (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 7-Methyl-1-octanol (ACI), 7-Methyloctanol, 7-Methyl-1-octyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H20O/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h9-10 H,3-8H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCCCCCO
Nombre IUPAC 7-metiloctan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 144.255
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.151 g/mol
Porcentaje de pureza min 98% Chemical Purity