Learn More
7-Metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407107 1 g 1 g
15468805 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34168.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274676-47-0
Fórmula molecular C9H12N2
Peso molecular (g/mol) 148.209
Número MDL MFCD06739289
Clave InChI HBWCJMBLUCNJIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8 naphthyridine, 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl-9ci
PubChem CID 22319466
Nombre IUPAC 7-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridina
SMILES CC1=NC2=C(CCCN2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Punto de fusión 88°C to 91°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 95%