Learn More
7-metoxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methoxyquinoline |
| CAS | 4964-76-5 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-12-9-5-4-8-3-2-6-11-10(8)7-9/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cccnc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-metoxiquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0684 |