Learn More
7-Methoxyisoflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16479186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16479186 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6631
MedChemExpress 7-Methoxyisoflavone is an isoflavone derivative and also an activator of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK).
7-Methoxyisoflavone is an isoflavone derivative and also an activator of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxyisoflavone
CAS 1621-56-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (99.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)=COC3=CC(OC)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 252.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.26
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease