Learn More
7-Metoxiindol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10001284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001284 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10001284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397520010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nombre del producto químico o material 7-Methoxyindole
CAS 3189-22-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1260g/mL
Punto de ebullición 166°C (27.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO
Número MDL MFCD00047203
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.126
Sinónimo 7-methoxyindole, 7-methoxy indole, 1h-indole, 7-methoxy, indole, 7-methoxy, methoxyindole 7-, unii-9r05qk9rp4, 7-methoxy-indole, pubchem7434, acmc-209hpi
Clave InChI FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC2=C1NC=C2
Nombre IUPAC 7-metoxi-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 147.18
PubChem CID 76660
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Methoxyindole
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.