Learn More
7-Metoxiindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480629 25 g 25 g
15460629 1 g 1 g
15470629 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63767.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3189-22-8 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3189-22-8
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00047203
Clave InChI FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxyindole, 7-methoxy indole, 1h-indole, 7-methoxy, indole, 7-methoxy, methoxyindole 7-, unii-9r05qk9rp4, 7-methoxy-indole, pubchem7434, acmc-209hpi
PubChem CID 76660
Nombre IUPAC 7-metoxi-1H-indol
SMILES COC1=CC=CC2=C1NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxyindole
Densidad 1.126 g/mL
Punto de ebullición 108°C to 110°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.612
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido