Learn More
7-Metoxicumarina, TRC
Código de producto. 30467988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467988 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30467988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26534525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Herniarin
CAS 531-59-9
Fórmula molecular C10 H8 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Coumarin','7-methoxy- (8CI), Herniarin (6CI), 7-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, Umbelliferone','methyl ether (6CI), 7-Methoxy-2H-chromen-2-one, 7-Methoxychromen-2-one, 7-Methoxycoumarin, Ayapanin, Gerniarin, Methylumbelliferone, NSC 404559
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Nombre IUPAC 7-metoxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 176.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0473