Learn More
7-Metoxicumarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412797 5 g 5 g
11422797 25 g 25 g
11432797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15441.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 531-59-9 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 7-metoxicumarina es un compuesto biosintetizado en lavanda que exhibe actividad antimicrobiana.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-59-9
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.171
Número MDL MFCD00006876
Clave InChI LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
PubChem CID 10748
ChEBI CHEBI:5679
Nombre IUPAC 7-metoxicromen-2-ona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxycoumarin
Punto de fusión 117°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 141728
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza ≥98%