Learn More
7-Methoxycoumarin, 98+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10481051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
50g; frasco de vidrio
Código de producto.
10481051 50g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10481051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205120500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxycoumarin
CAS 531-59-9
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117°C to 121°C
Color Beige to Pink-Salmon
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H8O3
Número MDL MFCD00006876
Cantidad 50 g
Beilstein 18, 27
Sinónimo 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
Clave InChI LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Nombre IUPAC 7-metoxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 176.171
PubChem CID 10748
ChEBI CHEBI:5679
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Powder