Learn More
Ácido 7-metoxicoumarina-4-acético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484849 100 mg 100 miligramos
15494849 250 mg 250 miligramos
15474849 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15484849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62475.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Precursor de los reactivos fluorescentes de tipo cumarina
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid is a precursor to coumarin-type fluorescent reagents. It has been uses as fluorescent probe in preparation of two novel LysB29 selectively labeled fluorescent derivatives of human insulin, in the preparation of cell-penetrating peptide transportan 10 (tp10) and as fluorescent label for peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 7-metoxicumarina-4-acético es un precursor de los reactivos fluorescentes de tipo cumarina. Se ha utilizado como sonda fluorescente en la preparación de dos nuevos derivados de fluorescentes de insulina humana etiquetados selectivamente con LysB29, en la preparación del péptido de penetración celular transportan 10 (tp10) y como marcador fluorescente para los péptidos.
Solubilidad
Soluble en acetona y dimetilsulfóxido.
Notas
Desecar a –20 °C. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62935-72-2
Fórmula molecular C12H10O5
Peso molecular (g/mol) 234.21
Número MDL MFCD00009774
Clave InChI ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-methoxy-2-oxo, 2-7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl-acetic acid, 7-methoxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, mca-oh
PubChem CID 342221
ChEBI CHEBI:51666
Nombre IUPAC ácido 2-(7-metoxi-2-oxochromen-4-il)acético
SMILES COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Punto de fusión 193°C
Color Verde
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in acetone and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.21
Forma física Sólido cristalino