Learn More
Éster N-succinimidílico del ácido 7-metoxicumarina-4-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methoxycoumarin-4-acetic Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 359436-89-8 |
| Fórmula molecular | C16 H13 N O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO7/c1-22-10-2-3-11-9(6-15(20)23-12(11)8-10)7-16(21)24-17-13(18)4-5-14(17)19/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CC(=O)ON3C(=O)CCC3=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-(7-metoxi-2-oxocromen-4-il)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 331.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.0692 |