Learn More
7-metoxi-6-[3-(morfolin-4-il)propoxi]quinazolin-4(3H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 17949424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949424 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17949424 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3563.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-metoxi-6-[3-(morfolin-4-il)propoxi]quinazolin-4(3H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
CAS 199327-61-2
Nombres de analitos o componentes 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H21 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4(3H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4(1H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]- (9CI), 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4(3H)-quinazolinone, 7-Methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)-3H-quinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Gefitinib Imp. A (EP), Gefitinib Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O4/c1-21-14-10-13-12(16(20)18-11-17-13)9-15(14)23-6-2-3-19-4-7-22-8-5-19/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,17,18,20)
SMILES COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCCN3CCOCC3
Nombre IUPAC 7-metoxi-6-(3-morfolin-4-ilpropoxi)-3H-quinazolin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 319.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319,1532 g/mol