Learn More
7-Metoxi-4-(trifluorometil)cumarina, TRC
Código de producto. 30482084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482084 100 mg 100 miligramos
30479673 500 mg 500 miligramos
30469482 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM271990100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 575-04-2
Fórmula molecular C8 H8 Br N3
Peso molecular (g/mol) 226.073
Sinónimo 7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 4-(Trifluoromethyl)-7-methoxycoumarin, 7-Methoxy-4-trifluoromethylcoumarin
Nombre IUPAC 5-bromo-1-metilindazol-3-amina
SMILES Cn1nc(N)c2cc(Br)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8BrN3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11-12/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.99